安全性情報
54282-U
Supelco
Supelclean Z-Sep/C18混床SPEチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104018
NACRES:
NB.21
物質
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
品質水準
組成
Bed wt., 420 mg
包装
pk of 30 ×
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
アプリケーション
food and beverages
詳細
この製品は、畜産物中の殺虫剤残留物の分析のために開発されました。Supelclean Z-Sep/C18混合ベッドチューブは、Z-Sep吸着剤(ジルコニアでコーティングしたシリカゲル)とODS(C18)シリカゲルの混合ベッドから構成されています。高極性殺虫剤を含むサンプルに使用します。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
54282-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)