安全性情報
55213
Supelco
HPLCカラムカプラー
for use with Discovery and SUPELCOSIL Columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品名
HPLCカラムカプラー,
適合性
for use with Discovery and SUPELCOSIL columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
詳細
Connects two Discovery or SUPELCOSIL analytical columns. Zero dead volume design.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)