Merck
55447-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Verde Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
別名:
QuEChERS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104018
NACRES:
NB.21
製品名
Supel QuE, Verde Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supel
組成
magnesium sulfate, 150 mg
Supelclean ENVI-Carb Y, 10 mg
Supelclean PSA, 50 mg
Z-Sep+, 60 mg
包装
pack of 100 ea
テクニック
QuEChERS: suitable
遠心分離試験管容積
2 mL
マトリックス活性基
PSA phase
carbon phase
zirconia-based phase
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分散 SPE(dSPE)は、「QuEChERS」法方式と呼ばれ(Quick(迅速)、Easy(容易)、Cheap(安価)、Effective(効果的)、Rugged(頑丈)、および Safe(安全))、食品や農産物中の複数残留農薬分析の領域で普及しつつある現代のサンプル調製技術です。
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
適合性
Designed to provide high recovery all pesticides, including problematic planar pesticides, in samples containing high levels of chlorophyll (e.g. cannabis, spinach, lettuce, oregano, etc.). Ideal for cleanup of 1 mL extract after initial food extraction and phase partitioning.
法的情報
AOAC is a registered trademark of AOAC International
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55447-U:4548173958910
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Supel™ QuE PSA/ENVI-Carb Tube 2, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55464-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55486-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
Supelco
55299-U
Supel QuE
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Lijun Han et al.
Journal of separation science, 39(23), 4592-4602 (2016-11-03)
A novel carbon/zirconia-based material, Supel
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
資料
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
関連コンテンツ
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
QuEChERS法により、食品および農業サンプル中の農薬解析のためのサンプルクリーンアップが簡素化されます。