包装
pk of 6
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
configured for AutoTrace Automated Systems
for use with 6mL tubes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
チュ-ブアダプタ-はさまざまな目的で用いられます。アダプタ-を用いてSPEチュ-ブを別のSPEチュ-ブに重ねることで、選択性が増します。また、大型の空のシリンジ外筒を小型のSPEチュ-ブに重ねれば、容量の大きなリザ-バ-として使えます。さらに、加圧法(例:シリンジまたは空気/N2ラインから圧力をかける)のためのアダプタ-としても使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック