Merck
57272
Supelco
Visiprep大容量サンプラー
for use with 12, 20, or 60mL SPE tubes (includes 3 adapters)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
品質水準
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 12, 20, or 60mL SPE tubes (includes 3 adapters)
technique used for transfers 3 large volume samples
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
複数の液体サンプルを自動的に直接吸い上げて連続的に送液します。
Visiprep大容量サンプラ-は、任意のサンプル容器から低粘度のサンプルを直接吸い上げて、Visiprep SPEバキュ-ムマニホ-ルドにセットした通常の固相抽出用チュ-ブに送液します。
サンプラ-は2種類あります。一方のサンプラ-には12 ml、20 ml、60 mlのポリプロピレン製SPEチュ-ブに適合するチュ-ブアダプタ-が3個付いています。12ポ-ト型Visiprepマニホ-ルドで同時に12サンプルを抽出する場合は、このサンプラ-が4個必要です。もう一方のサンプラ-には、3 mlまたは6 mlのSPEチュ-ブに適合するチュ-ブアダプタ-が4個付いています。同時に12サンプルを抽出する場合は、このサンプラ-が3個必要です。
サンプラ-は、一端にスクリュ-フィッティング、他端にステンレス製のおもりが付いた1/8インチのPTFE製チュ-ブで構成されています。サンプラ-を使用する際は、おもりの付いた側をサンプル容器の底に付くまで挿入します。Visiprepマニホ-ルドにセットしたコンディション済みSPEチュ-ブにチュ-ブアダプタ-を挿入します。Visiprepマニホ-ルドに真空をかけ、マニホ-ルドの流量調節バルブを開けると、サンプルはSPEチュ-ブに送液されます。各チュ-ブを通るサンプルの流量は、流量調節バルブで別々に調節可能です。サンプラ-のスクリュ-フィッティングとPTFEチュ-ブは色分けされており、サンプルの識別が容易です。
Preppy SPEバキュ-ムマニホ-ルドにも適合します。
注:Visiprep大容量サンプラ-はポリプロピレン製SPEチュ-ブにのみ使用可能です。12 ml、20 ml、60 mlのSPEチュ-ブをセットする際は、ステムが長い流量調節ノブの付いたマニホ-ルドバルブを装備する必要があります。
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)