安全性情報
59541-U
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
別名:
TM=["SUPELCOSIL"]TM=["Suplex"]pKb-100 TM=["Supelguard"]Filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × 内径:
2 cm × 4 mm
表面積:
170 m2/g
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
amide, alkyl phase
ポアサイズ:
120 Å
Matrix:
fully porous particle
製品名
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 スペルガードカートリッジ, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L68
製品種目
Superdex®
特徴
endcapped: no
包装
pkg of 2 ea
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
表面積
170 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
使用pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Superdex is a registered trademark of Cytiva
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)