Merck
59556
Supelco
SUPELCOSIL LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
別名:
Supelguard LC-DP 2CM KIT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL LC-DP Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
認証
suitable for USP L11
品質水準
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
マトリックス活性基
phenyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
脚注
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules.
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Beata Zabrzewska et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 71(4), 563-573 (2014-10-03)
Preservatives are chemical substances whose role is to protect medicinal products against harmful changes caused by microorganisms. They are added to sterile medicinal products, such as eye drops and multidose solutions for injections, as well as to non-sterile products, such