安全性情報
63291-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115730
NACRES:
SB.52
L × 内径:
5 mm × 2.1 mm
表面積:
22 m2/g
粒径:
2.7 μm
マトリックス活性基:
C4 (butyl) phase
ポアサイズ:
1000 Å
Matrix:
spherical silica particle platform
superficially porous particle
製品名
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L26
詳細
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
包装
pkg of 3
標識化の程度
0.6% carbon loading
パラメーター
1000 bar max. pressure
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
5 mm × 2.1 mm
表面積
22 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C4 (butyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
1000 Å
pH
2-9
分離法
reversed phase
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
63291-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.
プロトコル
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations