安全性情報
66949
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
100 mM Na2CO3 and 4 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 17
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
liquid
濃度
100 mM Na2CO3
4 mM NaHCO3
テクニック
ion chromatography: suitable
適合性
application tested
詳細
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
アプリケーション
Metrohm IC application note : AN-S-353 : Routine drinking water analysis
Metrohm IC application note : AN-S-397 : IC assay for sodium chloride in sodium chloride tablets for solution
Metrohm IC application note : AN-S-398 : Phosphate in sodium and potassium phosphates compounded injections
Metrohm IC application note : AN-U-049 : Disinfection byproducts in water
Metrohm IC application note : AN-P-085 : Iodine monitoring in natural sources
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
調製ノート
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ 0.2 μm filtered)
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
66949-BULK:
66949-1L:
66949-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)