product name
TSK-GEL®サイズ排除(PWタイプ)HPLCカラム, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
物質
PEEK
認証
suitable for USP L38
suitable for USP L39
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 08031
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
7 μm
ポアサイズ
125 Å pore diameter
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel G-オリゴ-PWは、水性非イオン性およびカチオン性オリゴマー、および加水分解されたシクロデキストリンなどのオリゴ糖の高分解能分離用として作られています。ゲルマトリックスにはカチオン性基が存在するため、このカラムはアニオン性ポリマーの分離には適しません。PEGおよびPEO校正曲線は、G2500PWxlのものと同じです。
物理的形状
Shipped in water.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
アプリケーション
ガードカラム
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)