Merck
CRM03992
Supelco
Amiprofos methyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
O-Methyl O-(2-nitro-p-tolyl) N-isopropylphosphoramidothionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17N2O4PS
CAS番号:
分子量:
304.30
Beilstein:
2000833
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COP(=S)(NC(C)C)Oc1ccc(C)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H17N2O4PS/c1-8(2)12-18(19,16-4)17-11-6-5-9(3)7-10(11)13(14)15/h5-8H,1-4H3,(H,12,19)
InChI Key
VHEWQRWLIDWRMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
Amiprofos-methyl is an organophosphate herbicide used on maize. It is not listed in the European Union pesticide database. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Environmental
生物化学的/生理学的作用
植物細胞の微小管重合を阻害しますが、動物細胞は阻害しない除草剤。アミプロホスメチルおよび他の数種類の除草剤に耐性を持つ作物は、生体異物を解毒するヒト遺伝子CYP2B6が挿入されることで発現します。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CRM03992-25MG:
CRM03992-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)