安全性情報
O7631-1AMP
Supelco
AOCS No. 6 (RM-6)
certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
別名:
AOCS Reference Mixtures, F.A.M.E.Mix RM-6, Oil Reference Standard, AOCS No. 6, 油スタンダード、AOCS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
pkg of 100 mg (Neat)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
ester
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
弊社の動物および野菜由来の定量用標準物質ミックスは、the American Oil Chemists′ Society (AOCS) method Ce 1-62の要求事項に準拠しています。 各ミックスの組成は各製品下に列挙した油の脂肪酸分布と同等です。 Supelcoの商品名で販売されているAOCSミックスはRM-1、RM-2、等の名称です。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、全て分析試験証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Methyl linoleate 7 wt. %
    Methyl linolenate 3 wt. %
    Methyl myristate 2 wt. %
    Methyl oleate 41 wt. %
    Methyl palmitate 30 wt. %
    Methyl palmitoleate 3 wt. %
    Methyl stearate 14 wt. %
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
O7631-1AMP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2