Merck
PHL80350
trans-桂皮酸メチル
phyproof® Reference Substance
別名:
トランス-桂皮酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCO2CH3
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
bp
260-262 °C (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
InChI Key
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)