Merck
PHL80380
Catharanthine
phyproof® Reference Substance
別名:
(+)-3,4-Didehydrocoronaridine, (2α,5β,6α,18β)-3,4-Didehydroibogamine-18-carboxylic acid methyl ester, 7-Ethyl-9,10,12,13-tetrahydro-6,9-methano-5H-pyrido[1′,2′:1,2]azepino[4,5-b]indole-6(6aH)-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24N2O2
CAS番号:
分子量:
336.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC1=C[C@@H]2C[N@H]3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)OC
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-3-14-10-13-11-21(20(24)25-2)18-16(8-9-23(12-13)19(14)21)15-6-4-5-7-17(15)22-18/h4-7,10,13,19,22H,3,8-9,11-12H2,1-2H3/t13-,19+,21-/m0/s1
InChI Key
CMKFQVZJOWHHDV-NQZBTDCJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Catharanthine is a precursor of the anti-tumor drugs vinblastine and vincristine, formed by dimerization of catharanthine with vindoline. Catharanthine itself is an inhibitor of tubulin self-assembly into microtubules, although not so potent as vinblastine or vincristine. Catharanthine also has anticholinergic activity. It showed muscarinic antagonism at 10 microM and fully inhibited nicotinic receptor mediated diaphragm contractions with an IC50 of 59.6 microM.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80380-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)