Merck
PHL80461
ギンセノシド化合物K
phyproof® Reference Substance
別名:
(3B,12B)-3,12-ジヒドロキシダンマル-24-エン-20-yl β-D-グルコピラノシド, 20(S)-ギンセノシドCk, ギンセノシドK, プロトパナキサジオール20-O-グルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H62O8
CAS番号:
分子量:
622.87
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)=CCC[C@](C1C2[C@H](O)CC3[C@@]([C@]2(C)CC1)(C)CCC4C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@@]43C)(C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C36H62O8/c1-20(2)10-9-14-36(8,44-31-30(42)29(41)28(40)23(19-37)43-31)21-11-16-35(7)27(21)22(38)18-25-33(5)15-13-26(39)32(3,4)24(33)12-17-34(25,35)6/h10,21-31,37-42H,9,11-19H2,1-8H3/t21?,22-,23-,24?,25?,26+,27?,28-,29+,30-,31+,33+,34-,35-,36+/m1/s1
InChI Key
FVIZARNDLVOMSU-KJULZEBLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80461-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Ginsenoside Rb2 analytical standard
Supelco
41868
Ginsenoside Rb2
ギンセノシドRb1 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001347
ギンセノシドRb1
Ginsenoside Re analytical standard
Supelco
77960
Ginsenoside Re
Ginsenoside Re primary reference standard
03000590
Ginsenoside Re