Merck
PHL80479
(+)-Isocorydine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
別名:
11-Hydroxy-1,2,10-trimethoxyaporphine, Isocorydine hydrochloride, Luteanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
377.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
215-218 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C2C(C[C@@]3([H])C4=C2C(OC)=C(OC)C=C4CCN3C)=CC=C1OC.Cl
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-8-7-12-10-15(24-3)20(25-4)18-16(12)13(21)9-11-5-6-14(23-2)19(22)17(11)18;/h5-6,10,13,22H,7-9H2,1-4H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI Key
ZWSKLEMBDRWSNZ-ZOWNYOTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80479-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)