Merck
PHL80538
β-ストステロールβ-D-グルコシド
phyproof® Reference Substance
別名:
β-ダウコステロール, エレウテロシドA, コリアンドリノール, ダウコステリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H60O6
CAS番号:
分子量:
576.85
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[C@@H]5OC(CO)[C@@H](O)[C@H](O)C5O)C(C)C
InChI
1S/C35H60O6/c1-7-22(20(2)3)9-8-21(4)26-12-13-27-25-11-10-23-18-24(14-16-34(23,5)28(25)15-17-35(26,27)6)40-33-32(39)31(38)30(37)29(19-36)41-33/h10,20-22,24-33,36-39H,7-9,11-19H2,1-6H3/t21-,22-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33-,34+,35-/m1/s1
InChI Key
NPJICTMALKLTFW-OFUAXYCQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: triticum withania serenoa
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
681.8 °F
引火点(℃)
361 °C
適用法令
Jan Code
PHL80538-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)