Merck
PHL84264
3′,5,7-Trihydroxy-4′,5′,6-trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
別名:
5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O8
CAS番号:
分子量:
360.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(c(c3)O)OC)OC)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-14-5-8(4-10(20)17(14)24-2)12-6-9(19)15-13(26-12)7-11(21)18(25-3)16(15)22/h4-7,20-22H,1-3H3
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84264-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)