Merck
PHL89558
アロイン
phyproof® Reference Substance
別名:
1,8-ジヒドロキシ-10-(β-D-グルコピラノシル)-3-(ヒドロキシメチル)-9(10H)-アントラセノン, 10-β-D-グルコピラノシル-1,8-ジヒドロキシ-3-(ヒドロキシメチル)-9(10H)-アントラセノン, アロインA, バルバロイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O9
CAS番号:
分子量:
418.39
Beilstein:
6077558
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI Key
AFHJQYHRLPMKHU-OSYMLPPYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ラットにおける下剤作用には、Eubacterium sp. BAR株または類似の嫌気性腸内細菌による、おそらくアロエ-エモジンアントロンへの変換を介した、活性化を必要とします。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL89558-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)