Merck
PHL89866
8-メトキシソラレン
phyproof® Reference Substance
別名:
8-MOP, 9-メトキシフロ[3,2-g][1]ベンゾピラン-7-オン, アンモイジン, キサントトキシン, メトキサレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8O4
CAS番号:
分子量:
216.19
Beilstein:
196453
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
148-150 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
InChI Key
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
8-メトキシソラレン(8-MOP)と紫外線A(UV-A)照射の組み合わせはDNAへのモノ付加および鎖環架橋を誘導するため、DNA修復機構および組換え機構の研究に用いられます。正常なヒトメラニン培養細胞を8-メトキシソラレンで処理したところ、紫外線A(UV-A)を照射すると、8-メトキシソラレン-リン脂質-光付加体が形成されました。これは、ジアシルグリセロ-ルの代替として、無細胞系でタンパク質キナ-ゼCを活性化できる可能性があります。8-MOPは精製組換えシトクロムP450に対する不活性化剤です。また、[Ca2+]の上昇抑制によって、サブスタンスP活性化ラット腹膜マスト細胞からのサブスタンスP誘導性ヒスタミン遊離を阻害します。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica carum pimpinella
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHL89866-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)