Merck
PHR9274
Supelco
2-メルカプトエタノール
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
β-メルカプトエタノール, 2-ヒドロキシエチルメルカプタン, BME, チオエチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
773648
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
蒸気密度
2.69 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
18 %
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
14.3 M (pure liquid)
屈折率
n20/D 1.500 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
BMEはポリアクリルアミドゲル電気泳動の前にタンパク質ジスルフィド結合を還元するのに適しており、通常はSDS-PAGE用サンプルバッファーに5%の濃度で添加されます。分子間(サブユニット間)ジスルフィド結合の切断により、SDS-PAGE上でタンパク質のサブユニットがそれぞれ分離できるようになります。分子内(サブユニット内)ジスルフィド結合の切断により、各サブユニットを完全に変性させ、各ペプチドが二次構造の影響を受けずに鎖長に従って泳動するようにします。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Heart
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR9274-BULK:
PHR9274-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)