Merck
SU860133
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス
volume 1.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.11
物質
clear glass
詳細
cap not included
包装
pkg of 1000 ea
外径
11.6 mm
直径× H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)