product name
2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile, 99%
Quality Level
분석
99%
형태
powder
mp
85-88 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
nitrile
phenyl
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+
InChI key
QQWYQAQQADNEIC-RVDMUPIBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Amino-protecting reagent in peptide synthesis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable