주요 문서
404950
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) methoxide
95%
동의어(들):
Methyl orthotitanate, Tetramethoxytitanium, Tetramethyl orthotitanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ti(OCH3)4
CAS Number:
Molecular Weight:
172.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
95%
양식
solid
solid
반응 적합성
core: titanium
reagent type: catalyst
불순물
<5% methanol
mp
200-210 °C (lit.)
SMILES string
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
InChI key
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Used for the preparation of polyoxotitanates.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.