주요 문서
728209
Sigma-Aldrich
(3-Bromo-1-propynyl)benzene solution
~75% in toluene
동의어(들):
3-Bromo-1-phenylpropyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7Br
CAS Number:
Molecular Weight:
195.06
Beilstein:
878435
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solution
Quality Level
농도
~75% in toluene
저장 온도
−20°C
SMILES string
BrCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
InChI key
RKNCIBMWPVZEAJ-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.2 °F
Flash Point (°C)
4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)