분석
95%
양식
solid
mp
80-85 °C
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-7H,1H3
InChI key
CILJSZLWPHTUIP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.