주요 문서
772011
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH
98%
동의어(들):
Fmoc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H25NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
411.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
98%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
white to beige
mp
146-151 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
SMILES string
N([C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m1/s1
InChI key
FODJWPHPWBKDON-LJQANCHMSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)