분석
≥98%
양식
liquid
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
불순물
≤0.5% H2O
mp
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
density
1.101 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
battery manufacturing
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
CC([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H4O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
327.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
164 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Part III. The first readily biodegradable ionic liquids
문서
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.