주요 문서
96890
Sigma-Aldrich
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride
≥97.5% (HPLC)
동의어(들):
Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OOCNH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
330.81
Beilstein:
3578476
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.5% (HPLC)
형태
powder
광학 활성
[α]20/D +14.5±0.5°, c = 2% in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H22N2O4.ClH/c1-20-14(18)13(16)9-5-6-10-17-15(19)21-11-12-7-3-2-4-8-12;/h2-4,7-8,13H,5-6,9-11,16H2,1H3,(H,17,19);1H/t13-;/m0./s1
InChI key
QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride also known as Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride, is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)