material
polypropylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H14712-0350
전체 높이
17.875 in. (454 mm)
용량
14.1 L (3.73 gal)
stem I.D. × L × O.D.
1 in. (26 mm) × 4.125 (104) × 2 in. (51 mm)
top I.D. × O.D.
12.5 in. (318 mm) × 13.875 in. (353 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Large funnels are ideal for filling drums, barrels, tanks and carboys providing ample volume and fast flow. The two smaller sizes have a handle at the rim for added stability.
특징 및 장점
- Molded of natural polypropylene plastic
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.