주요 문서
Z115274
PTFE-coated spatulas
Square-cut, L 7 1/4 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Bel-Art H36703-0000
길이
7 1/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2 per bag
  • Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE® FEP coating
  • Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
  • FDA compliant for food contact
Description: 4 mm diameter x 184 mm (0.156" x 7 1/4")
법적 정보
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)