주요 문서
8.02361
Sigma-Aldrich
p-Chloranil
for synthesis
동의어(들):
p-Chloranil, Tetrachloro-p-benzoquinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6Cl4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
245.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
204-274-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1 hPa ( 71 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
autoignition temp.
>400 °C
효능
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
반응 적합성
reagent type: oxidant
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
290-293 °C (sublimed)
solubility
practically insoluble 0.25 g/L
벌크 밀도
800 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChI key
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable