주요 문서
8.02940
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
for synthesis
동의어(들):
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, DDQ
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2,3-(Cl)2-1-(=O)C6-4-(=O)-5,6-(CN)2
CAS Number:
Molecular Weight:
227.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352117
EC 인덱스 번호:
201-542-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
powder
효능
86 mg/kg LD50, oral (Rat)
반응 적합성
reagent type: oxidant
mp
209-214 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
InChI key
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1