추천 제품
vapor pressure
7.06 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
305 °C
효능
2590 mg/kg LD50, oral (Rat)
2884 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-5.5 % (v/v)
bp
130-133 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
전이 온도
flash point 41 °C
solubility
16.4 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(CC(C)C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.808
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.808
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
105.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
41 °C - closed cup