About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H51N
CAS Number:
Molecular Weight:
353.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
214-242-1
NACRES:
NA.22
추천 제품
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥92.5% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
315 °C
mp
-39 °C
전이 온도
flash point 168 °C
solubility
<0.0001 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI key
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.813
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.813
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
334.4 °F
Flash Point (°C)
168 °C