주요 문서
8.18311
Sigma-Aldrich
Copper(I) iodide
for synthesis
동의어(들):
Copper(I) iodide, Copper monoidide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CuI
CAS Number:
Molecular Weight:
190.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-674-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
bp
1290 °C/1013 hPa
mp
588 °C
solubility
0.08 g/L
density
5.62 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cu]I
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
관련 카테고리
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable