제품명
Human Ghrelin (total) ELISA, This Human Ghrelin (total) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (total) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Quality Level
종 반응성
human
포장
kit of 1 × 96 wells
파라미터
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 101-107%
(Serum: Des-octanoyl Ghrelin)
accuracy: 88-91%
(Serum: Active Ghrelin)
linearity: 95-117%
(plasma)
linearity: 95.7-104.7%
(serum)
sensitivity: 156 pg/mL
(20 µL Sample Size)
inter-assay cv: 5.2-7.7%
intra-assay cv: 1.1-1.9%
(Plasma)
inter-assay cv: 6.2-7.8%
intra-assay cv: 0.9-1.3%
(Serum)
기술
ELISA: suitable
입력
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
응용 분야
research use
검출 방법
colorimetric (450nm/590nm)
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
특이성
애플리케이션
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
면책조항
추천
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code