material
glass plate
포장
pkg of 10 packs
제조업체/상표
Millipore
기술
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
너비 × 높이
10.1 cm × 7.3 cm
겔 크기
8.3 cm × 10.1 cm
일반 설명
Use mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches with 0.75, 1.0 or 1.5 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short when casting polyacrylamide gels .
호환성
These plates can be used for casting gels with the mPAGE® Gel Caster components:
- mPAGE® Gel Caster Base
- mPAGE® Gel Caster Frame
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
- 10 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)
- 15 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)
법적 정보
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
시험 성적서(COA)
프로토콜
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
PAGE 소개. 폴리아크릴아미드 겔에서의 크기 기준 단백질 분리를 위한 SDS-PAGE 배경 및 프로토콜에 대해 알아봅니다.