product name
mPAGE® Mini Spacer Plates 0.75 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
material
glass plate
포장
pkg of 5 packs
제조업체/상표
Millipore
기술
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
너비 × 높이
10.1 cm × 8.3 cm
겔 크기
8.3 cm × 10.1 cm
겔 두께
0.75 mm
일반 설명
Use 0.75 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 0.75 mm thickness.
호환성
These plates can be used for casting gels with the mPAGE® Gel Caster components:
- mPAGE® Gel Caster Base
- mPAGE® Gel Caster Frame
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
- 0.75 mm, 10 wells
- 0.75 mm, 15 wells
법적 정보
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
시험 성적서(COA)
문서
3분 안에 바로 사용할 수 있는 SDS-PAGE 겔을 위한 mPAGE® Lux 캐스팅 시스템에 대해 알아보세요. 필요시에 바로 사용할 수 있는 신선 SDS-PAGE 겔입니다.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.