주요 문서
C75M15W
Millipore
MPAGE®® Comb
0.75 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
동의어(들):
mini gel combs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105312
NACRES:
NC.01
product name
mPAGE® Combs 0.75 mm 15 Wells, 5pk,
포장
pkg of 5 packs
제조업체/상표
Millipore
기술
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
너비 × 높이
10.1 cm × 8.3 cm
겔 크기
8.3 mm × 10.1 mm
겔 두께
0.75 mm
웰 크기
15 wells
웰 용적
20 μL
일반 설명
Use mPAGE® Combs 0.75 mm 15 Wells when casting polyacrylamide gels with with cassette sandwiches assembled from Compatible 0.75 mm mPAGE® Mini Spacer Plates and mPAGE® Mini Short Plates.
호환성
Compatible with with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
법적 정보
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
문서
3분 안에 바로 사용할 수 있는 SDS-PAGE 겔을 위한 mPAGE® Lux 캐스팅 시스템에 대해 알아보세요. 필요시에 바로 사용할 수 있는 신선 SDS-PAGE 겔입니다.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
프로토콜
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
PAGE 소개. 폴리아크릴아미드 겔에서의 크기 기준 단백질 분리를 위한 SDS-PAGE 배경 및 프로토콜에 대해 알아봅니다.