주요 문서
MSPA10
MPAGE®® Mini Spacer Plates
1.0 mm
동의어(들):
mini gel plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105312
product name
mPAGE® Mini Spacer Plates 1.0 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
material
glass plate
포장
pkg of 5 packs
제조업체/상표
Millipore
기술
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
너비 × 높이
10.1 cm × 8.3 cm
겔 크기
8.3 cm × 10.1 cm
겔 두께
1.0 mm
일반 설명
Use 1.0 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 1.0 mm thickness.
호환성
These plates can be used for casting gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Compatible with mPAGE® Combs:
  • 1.0 mm, 10 wells
  • 1.0 mm, 15 wells
법적 정보
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
문서
3분 안에 바로 사용할 수 있는 SDS-PAGE 겔을 위한 mPAGE® Lux 캐스팅 시스템에 대해 알아보세요. 필요시에 바로 사용할 수 있는 신선 SDS-PAGE 겔입니다.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.