주요 문서
08965
Supelco
FluoroFlash® Silica Gel 40 μm
~40 μm particle size
동의어(들):
Silica Gel FluoroFlash® 40 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116134
NACRES:
NC.05
기술
LPLC: suitable
Quality Level
표면적
~500 m2/g
손실
≤1.0% loss on drying
기질 활성군
Silica
입자 크기
~40 μm
공극 크기
60 Å porosity
벌크 밀도
~0.5 g/mL
포장
package with 100 g
법적 정보
Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
FluoroFlash is a registered trademark of Fluorous Technologies, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)