추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 739
traceable to Ph. Eur. S0650000
traceable to USP 1612700
API family
simvastatin
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
127-132 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI key
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
유전자 정보
human ... HMGCR(3156)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Simvastatin is a hypolipidemic drug, which lowers plasma cholesterol by inhibiting 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase. It is widely used in the treatment of hypercholesterolemia.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객