PHR1561
Tetrahydrofuran
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Tetrahydrofuran, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1601770
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
포장
ampule of 3x1.2 mL each
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-21.2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객