PHR3571
Meclizine Hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
동의어(들):
Meclizine dihydrochloride monohydrate, 1-([4-Chlorophenyl]phenylmethyl)-4-([3-methylphenyl]methyl)piperazine dihydrochloride monohydrate
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1377009
API family
meclizine
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 g
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)Cc4cc(ccc4)C)c2ccccc2.O.[H+].[H+]
InChI
1S/C25H27ClN2.2ClH.H2O/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23;;;/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3;2*1H;1H2
InChI key
KDLHYOMCWBWLMM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.