분석
≥97%
형태
powder
색상
white
solubility
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
propylene glycol: soluble
주관자
Wellspring
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
InChI key
VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
시험 성적서(COA)
문서
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
관련 콘텐츠
ADME/Tox를 위한 생체 활성 저분자