추천 제품
1 of 4
이 품목 | C6885 | C2139 | C1889 |
---|---|---|---|
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes | - | suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV) | suitable for release of physiologically active rat hepatocytes |
lyophilized powder | powder | powder | powder |
diagnostic assay manufacturing | diagnostic assay manufacturing | diagnostic assay manufacturing | diagnostic assay manufacturing |
68-125 kDa | - | 68-125 kDa | 68-130 kDa |
0.2 μm filtered | - | - | 0.2 μm filtered |
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
주의사항
단위 정의
제조 메모
기질
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
시험 성적서(COA)
샘플 COA가 필요하신가요?
이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.
이미 열람한 고객
프로토콜
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.