제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥99.5% (titration)
양식
powder
불순물
Insoluble matter, passes filter test
손실
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.5 (20 °C, 3 M in H2O)
mp
645 °C (lit.)
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤0.002%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
흡수
≤0.03 at 260 in H2O at 3 M
≤0.03 at 280 in H2O at 3 M
응용 분야
hematology
histology
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable