설명
anionic
Quality Level
제품 라인
BioXtra
분석
≥97% (TLC)
양식
powder
분자량
micellar avg mol wt 600
average mol wt 600
응집 번호
2
불순물
≤0.1% Insoluble matter
≤0.1% Phosphorus (P)
CMC
14.6 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to very faintly yellow
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.01%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
512.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
267 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)