L6152
D-Luciferin
BioXtra, ≥99% (HPLC), powder
동의어(들):
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid, Firefly Luciferin
About This Item
추천 제품
제품명
D-Luciferin, synthetic, BioXtra, ≥99% (HPLC)
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
BioXtra
분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(O)cc3s2
InChI
1S/C11H8N2O3S2/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI key
BJGNCJDXODQBOB-SSDOTTSWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
결합
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.